Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 μL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 529,00 |
Über diesen Artikel
biological source
guinea pig
Quality Segment
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
rat, mouse
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Rbfox3(52897)
rat ... Rbfox3(287847)
General description
Application
- Immunhistochemische Analyse (Paraffin): Mit einer 1:5000-Verdünnung einer repräsentativen Charge wurde NeuN in Hirngewebeschnitten von Großhirnrinde und Hippocampus der Maus nachgewiesen.
- Immunzytochemische Analyse: Mit einer 1:500-Verdünnung einer repräsentativen Charge wurde NeuN in E18-Cortex-Zellen der Ratte nachgewiesen.
- Hinweis: Die tatsächlichen optimalen Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden, da Proben und experimentelle Bedingungen zwischen Endanwendern variieren können.
Physical form
Analysis Note
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description serum, from guinea pig | description from chicken, purified by affinity chromatography | description clone A60, from mouse, ALEXA FLUOR™ 555 | description from guinea pig, purified by affinity chromatography |
| antibody form serum | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody |
| Quality Level 100 | Quality Level 100, 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| biological source guinea pig | biological source chicken | biological source mouse | biological source guinea pig |
| Gene Information mouse ... Rbfox3(52897) | Gene Information mouse ... Rbfox3(52897) | Gene Information mouse ... Rbfox3(52897) | Gene Information human ... RBFOX3(146713) |
| technique(s) immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin) | technique(s) immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable | technique(s) immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable | technique(s) immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable |
| species reactivity rat, mouse | species reactivity mouse, rat | species reactivity rat, mouse | species reactivity human, mouse |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anti-NeuN-Antikörper
— oder —
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?