Wichtige Dokumente
125245
5-Chlor-valeriansäurechlorid
96%
Synonym(e):
5-Chlor-pentanoylchlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
96%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.464 (lit.)
bp
38-39 °C/0.15 mmHg (lit.)
Dichte
1.2 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
acyl chloride
chloro
SMILES String
ClCCCCC(Cl)=O
InChI
1S/C5H8Cl2O/c6-4-2-1-3-5(7)8/h1-4H2
InChIKey
SVNNWKWHLOJLOK-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
195.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
91 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?