Fortfahren mit
26580
5-Chlor-valeriansäure
≥98.0% (GC)
Synonym(e):
5-Chlor-pentansäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 115,00
€ 86,25
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
Cl(CH2)4COOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
136.58
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
214-279-3
Beilstein/REAXYS Number:
1745183
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
liquid
€ 86,25
Listenpreis€ 115,00Sparen Sie 25%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
refractive index
n20/D 1.454
mp
18 °C (lit.)
density
1.170 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid, chloro
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)CCCCCl
InChI
1S/C5H9ClO2/c6-4-2-1-3-5(7)8/h1-4H2,(H,7,8)
InChI key
YSXDKDWNIPOSMF-UHFFFAOYSA-N
Application
5-Chlorovaleric acid was used to derivatize L-hydroxyproline for the synthesis of haptens HP1 and HP2. These haptens were used in the preparation of antibodies against L-hydroxyproline.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
67563125245514055
description
≥98.0% (GC)
description
≥95.0% (HPLC)
description
96%
description
≥95.0%
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
96%
assay
≥95.0%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
mp
18 °C (lit.)
mp
-
mp
-
mp
132-135 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.454
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.464 (lit.)
refractive index
-
form
liquid
form
solid
form
liquid
form
-
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
>230.0 °F
flash_point_c
> 110 °C
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)