Wichtige Dokumente
124613
2-Chlor-4,6-dinitrophenol
97%
Qualitätsniveau
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
110-114 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
nitro
SMILES String
Oc1c(Cl)cc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H3ClN2O5/c7-4-1-3(8(11)12)2-5(6(4)10)9(13)14/h1-2,10H
InChIKey
PCBCIXWBAPIVDV-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)