Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H2ClN3O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
247.55
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
201-864-3
Beilstein/REAXYS Number:
1588666
MDL number:
Assay:
≥98.0% (HPLC)
Form:
lumps
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
form
lumps
functional group
chloro, nitro
SMILES string
[O-][N+](=O)c1cc(c(Cl)c(c1)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H2ClN3O6/c7-6-4(9(13)14)1-3(8(11)12)2-5(6)10(15)16/h1-2H
InChI key
HJRJRUMKQCMYDL-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
mit ~15% Wasser angefeuchtet
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Sol. 1
supp_hazards
Lagerklasse
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Was ist los?
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?