Merck
122726
Sigma-Aldrich
4-Acetylbiphenyl
98%
Synonym(e):
4-Biphenyl-methylketon, 4-Phenyl-acetophenon
About This Item
Lineare Formel:
C6H5C6H4COCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
196.24
Beilstein:
1101615
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
116-118 °C (lit.)
Löslichkeit
chloroform: soluble 10mg/200microlitres, clear, colorless to faintly yellow
SMILES String
CC(=O)c1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C14H12O/c1-11(15)12-7-9-14(10-8-12)13-5-3-2-4-6-13/h2-10H,1H3
InChIKey
QCZZSANNLWPGEA-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
4-Acetylbiphenyl was used to study the inactivation of 7-ethoxy-4-trifluoromethylcoumarin O-deethylase activity by various arylalkynes[1]. It may be used in the synthesis of Schiffs base[2].
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
E S Roberts et al.
Drug metabolism and disposition: the biological fate of chemicals, 25(11), 1242-1248 (1997-11-14)
The time-dependent loss of the 7-ethoxy-4-trifluoromethylcoumarin (EFC) O-deethylase activity of rat P450 2B1, rabbit P450 2B4, or dog P450 2B11 by 1-ethynylnaphthalene (1EN), 2-ethynylnaphthalene (2EN), 2-(1-propynyl)naphthalene (2PN), 1-ethynylanthracene (1EA), 2-ethynylanthracene, 2-ethynylphenanthrene, 3-ethynylphenanthrene, 9-ethynylphenanthrene (9EPh), 9-(1-propynyl)phenanthrene (9PPh), 4-ethynylpyrene (4EP), and 4-(1-propynyl)biphenyl
Synthesis, Characterization and Antifungal Activity of Some Transition Metal Complexes of the Schiff Base Derived from 4-Acetylbi-Phenyl and S-Benzyldithiocarbazate.
Bi S and Li G.
Synth. React. Inorg. Met.-Org. Chem. , 29(10), 1829-1841 (1999)