Wichtige Dokumente
121193
4,4′-Trimethylendipyridin
98%
Synonym(e):
1,3-Bis(4-pyridyl)propane
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
57-60 °C (lit.)
SMILES String
C(Cc1ccncc1)Cc2ccncc2
InChI
1S/C13H14N2/c1(2-12-4-8-14-9-5-12)3-13-6-10-15-11-7-13/h4-11H,1-3H2
InChIKey
OGNCVVRIKNGJHQ-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?