Wichtige Dokumente
Y0002194
Pentobarbital-Natrium
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Pentobarbital Natriumsalz
About This Item
Empfohlene Produkte
API-Familie
pentobarbital
Hersteller/Markenname
EDQM
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[Na].CCCC(C)C1(CC)C(=O)NC(=O)NC1=O
InChI
1S/C11H18N2O3.Na.H/c1-4-6-7(3)11(5-2)8(14)12-10(16)13-9(11)15;;/h7H,4-6H2,1-3H3,(H2,12,13,14,15,16);;
InChIKey
PGOYUXGHADTNIB-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Repr. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)