Fortfahren mit
E14705
2-Ethyl-1-Buten
95%
Synonym(e):
1,1-Diethylethene, 1,1-Diethylethylene, 3-Methylenepentane
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3CH2C(C2H5)=CH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
84.16
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
212-078-5
Beilstein/REAXYS Number:
1697102
MDL number:
Assay:
95%
Form:
liquid
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
95%
form
liquid
autoignition temp.
599 °F
refractive index
n20/D 1.396 (lit.)
bp
64-65 °C (lit.)
mp
−131.5-−131 °C (lit.)
density
0.689 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCC(=C)CC
InChI
1S/C6H12/c1-4-6(3)5-2/h3-5H2,1-2H3
InChI key
RYKZRKKEYSRDNF-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
745723687189331260
description
95%
description
95%
description
95%
description
95%
assay
95%
assay
95%
assay
95%
assay
95%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
−131.5-−131 °C (lit.)
mp
-
mp
-
mp
-
bp
64-65 °C (lit.)
bp
-
bp
79-80 °C/760 mmHg
bp
112-114 °C/0.25 mmHg (lit.)
density
0.689 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.666 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.79 g/mL at 25 °C
density
1.061 g/mL at 25 °C (lit.)
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
14.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-10 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)