Wichtige Dokumente
108596
3-Chlor-6-methoxypyridazin
95%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
95%
mp (Schmelzpunkt)
84-85 °C (lit.)
SMILES String
COc1ccc(Cl)nn1
InChI
1S/C5H5ClN2O/c1-9-5-3-2-4(6)7-8-5/h2-3H,1H3
InChIKey
XBJLKXOOHLLTPG-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?