Fortfahren mit
1.07212
Pepton aus Sojabohnenmehl
Papain Digested, Granulated, for Biotechnology and Microbiology
Synonym(e):
Pepton aus Sojabohnenmehl, Fermtech® Ausgangsmaterialien für die Biotechnologie, Soja-Pepton (papainverdaut), Pepton aus Sojaschrot
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 268,00
5 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.860,00
25 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 7.890,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
MDL number:
UNSPSC Code:
41106212
NACRES:
NA.74
EC Index Number:
293-434-7
€ 268,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Weitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Pepton aus Sojabohnenmehl, papain-digested, suitable for microbiology
biological source
soybean
Quality Level
assay
9.3-10.7% amino-nitrogen basis (purity)
form
medium granules
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
packaging
pkg of 25 kg, pkg of 5 kg, pkg of 500 g
color
light yellow
pH
5.5-7.0 (20 °C, 20 g/L in H2O)
solubility
2200 g/L
bulk density
420 kg/m3
application(s)
microbiology
storage temp.
15-25°C
General description
Pepton aus Sojaschrot ist ein Pepton nicht-tierischen Ursprungs, das in der industriellen Mikrobiologie als Nährstoffquelle für das Wachstum von Mikroorganismen in großvolumigen Fermentationsverfahren eingesetzt wird. Pepton aus Sojaschrot, auch als Soja-Pepton oder pepsinverdautes Soja-Pepton bezeichnet, ist ein wasserlösliches Proteinhydrolysat, das mittels enzymatischer Papain-Verdauung von Sojaschrot gewonnen wird. Es wird als Nährstoffquelle in mikrobiellen Kulturmedien verwendet. Es zeichnet sich durch eine hohe Konzentration an Vitaminen und Kohlenhydraten aus. Die Kombination aus Stickstoffgehalt, natürlich vorkommenden Vitaminen und hohem Kohlenhydratgehalt ermöglicht ein schnelles und üppiges Wachstum von anspruchsvollen Mikroorganismen sowie die Wiederbelebung von subletal geschädigten Mikroorganismen. Aufgrund des hohen Anteils an vergärbarem Zucker eignet sich Pepton aus Soja nicht für Fermentationsstudien, wie beispielsweise für Medien zur Identifizierung von Mikroorganismen auf Grundlage der Zuckerfermentation. Es eignet sich hauptsächlich für die Kultivierung von anspruchsvollen und heterotrophen Mikroben, die komplexe Nährstoffquellen erfordern.
Application
Pepton aus Sojaschrot wird für Zellkulturen, Medien für molekulargenetische Anwendungen, mikrobiologische Testverfahren und als nutritives Substrat zur Kultivierung und Wiederbelebung einer Vielzahl von Mikroorganismen eingesetzt. Es ist ein häufiger Bestandteil vieler mikrobieller Kulturmedien in der Pharma-, Umwelt-, Lebensmittel- und Getränkeindustrie.
Features and Benefits
Unsere granulierten Medien sind
  • sicherer: Das Einatmen von toxischen und allergenen Substanzen ist signifikant verringert und führt zu weniger allergischen Reaktionen. Arbeitsgeräte und Umgebung werden weniger kontaminiert.
  • Genau: Keine Komponententrennung und kein Verklumpen, sogar unter feuchten oder warmen Bedingungen, was ein einheitliches Produkt mit höherer Leistungsgenauigkeit gewährleistet.
  • Schnell: Rasches und gleichmäßiges Auflösen in Wasser.
  • Einfacher: Einfacheres Handhaben und Abwiegen aufgrund der besseren Rieseleigenschaften. Die Medien kleben nicht an der Flasche oder dem Behälter fest.
  • Zuverlässig: Homogene Verteilung der Inhaltsstoffe garantiert eine hohe Reproduzierbarkeit auch dann, wenn nur kleine Mengen an Medium verwendet werden.
Analysis Note
Aussehen: Hellgelbes bis hellbräunlich-gelbes Granulat
Identität: entspricht
Gesamtstickstoff (N) (Kjeldahl): 9,3 - 10,7 %
Aminostickstoff (als N): 1,8 - 3,2 %
pH-Wert (5 %; Wasser): 6,5 - 7,5
Sulfatasche (800 °C): ≤ 15,0 %
Trocknungsverlust (105 °C): ≤ 6,0 %
Eignung für die Mikrobiologie: entspricht
Other Notes
Ersetzt: 1.07212.9027
Legal Information
FERMTECH is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.072131.022391.11932
biological source
soybean
biological source
bovine milk
biological source
bovine milk
biological source
soybean
assay
9.3-10.7% amino-nitrogen basis (purity)
assay
12.0-14.0% amino-nitrogen basis (purity)
assay
-
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
application(s)
microbiology
application(s)
microbiology
application(s)
microbiology
application(s)
life science and biopharma
microbiology
pharmaceutical
form
medium granules
form
medium granules
form
solid
form
medium powder
solubility
2200 g/L
solubility
800 g/L
solubility
800 g/L
solubility
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
SKUGTIN
107212500004022536088204