Wichtige Dokumente
105155
2-Amino-2′,5-dichlorbenzophenon
99%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99%
mp (Schmelzpunkt)
87-89 °C (lit.)
Löslichkeit
methanol: soluble
Funktionelle Gruppe
chloro
ketone
SMILES String
Nc1ccc(Cl)cc1C(=O)c2ccccc2Cl
InChI
1S/C13H9Cl2NO/c14-8-5-6-12(16)10(7-8)13(17)9-3-1-2-4-11(9)15/h1-7H,16H2
InChIKey
KWZYIAJRFJVQDO-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?