Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
25 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 84,70 |
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
H2NC6H3(Cl)C(O)C6H4F
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
249.67
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
212-316-8
MDL number:
Assay:
98%
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
98%
mp
95-98 °C (lit.)
functional group
chloro, fluoro, ketone
SMILES string
Nc1ccc(Cl)cc1C(=O)c2ccccc2F
InChI
1S/C13H9ClFNO/c14-8-5-6-12(16)10(7-8)13(17)9-3-1-2-4-11(9)15/h1-7H,16H2
InChI key
GTGMXPIQRQSORU-UHFFFAOYSA-N
Application
Employed in the syntheses of benzotriazepines and diazepam-related benzodiazepines.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description 98% | description 98% | description ≥98% | description PESTANAL®, analytical standard |
| assay 98% | assay 98% | assay ≥98% | assay ≥98.0% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| mp 95-98 °C (lit.) | mp 219-221 °C (lit.) | mp - | mp - |
| functional group fluoro, chloro, ketone | functional group ketone | functional group - | functional group - |
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?