Wichtige Dokumente
104582
2-Brom-2′,5′-dimethoxyacetophenon
97%
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
(CH3O)2C6H3COCH2Br
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
259.10
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
83-85 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
ketone
SMILES String
COc1ccc(OC)c(c1)C(=O)CBr
InChI
1S/C10H11BrO3/c1-13-7-3-4-10(14-2)8(5-7)9(12)6-11/h3-5H,6H2,1-2H3
InChIKey
RGQNFYVSEWDUEI-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
2-Bromo-2′,5′-dimethoxyacetophenone can be used in composing phase change inks.
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?