Merck
D110205
Sigma-Aldrich
2,2′-Dihydroxybenzophenon
98%
Größe auswählen
5 G
€ 102,00
€ 102,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
€ 102,00
About This Item
Lineare Formel:
(HOC6H4)2CO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
214.22
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 102,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
crystals
mp (Schmelzpunkt)
61-62.5 °C (lit.)
SMILES String
Oc1ccccc1C(=O)c2ccccc2O
InChI
1S/C13H10O3/c14-11-7-3-1-5-9(11)13(16)10-6-2-4-8-12(10)15/h1-8,14-15H
InChIKey
YIYBRXKMQFDHSM-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)