Fortfahren mit
D35201
N,N′-Dibenzylethylendiamin
97%
Synonym(e):
DBED
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 72,70
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 214,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H5CH2NHCH2CH2NHCH2C6H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
240.34
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
205-408-4
MDL number:
Assay:
97%
Form:
liquid
€ 72,70
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.565 (lit.)
bp
195 °C/4 mmHg (lit.)
density
1.02 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine, phenyl
SMILES string
C(CNCc1ccccc1)NCc2ccccc2
InChI
1S/C16H20N2/c1-3-7-15(8-4-1)13-17-11-12-18-14-16-9-5-2-6-10-16/h1-10,17-18H,11-14H2
InChI key
JUHORIMYRDESRB-UHFFFAOYSA-N
General description
N,N′-Dibenzylethylenediamine, also known as DBED, is a donor ligand often used in the synthesis of coordination compounds and in the formation of stable metal complexes such as nickel (II) carboxylate complex.
Application
  • Ring-Opening Polymerization of rac-Lactide Catalyzed by Octahedral Nickel Carboxylate Complexes: Focuses on a complex involving N,N′-dibenzylethylenediamine as a syndioselective catalyst in polymer synthesis (A Nikiforov et al., 2023).
  • Synthesis, Crystal Structures and Catalytic Activities of Two Copper Coordination Compounds Bearing an N, N′-Dibenzylethylenediamine Ligand: Examines copper coordination compounds that incorporate N,N′-dibenzylethylenediamine and their structural and catalytic properties (C Liu et al., 2020).
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML239691783422053
assay
97%
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
density
1.02 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
-
density
1.092 g/mL at 25 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.565 (lit.)
refractive index
-
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.424 (lit.)
bp
195 °C/4 mmHg (lit.)
bp
-
bp
-
bp
196-225 °C (lit.)
form
liquid
form
powder
form
powder
form
liquid
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
200
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)