Merck
100803
Sigma-Aldrich
3-Benzyloxyanilin
98%
Größe auswählen
10 G
€ 194,00
€ 194,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 G
€ 194,00
About This Item
Lineare Formel:
C6H5CH2OC6H4NH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
199.25
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 194,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
63-67 °C (lit.)
SMILES String
Nc1cccc(OCc2ccccc2)c1
InChI
1S/C13H13NO/c14-12-7-4-8-13(9-12)15-10-11-5-2-1-3-6-11/h1-9H,10,14H2
InChIKey
IGPFOKFDBICQMC-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)