Documentos clave
SAAR1461100
Buffer solution
pH 10.00±0.05 (20 °C±0.1)
About This Item
UNSPSC Code:
41116107
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
packaging
poly bottle of 1 × 500 mL (SAAR1461100KF)
pH
10.00±0.05 (20 °C±0.1)
storage temp.
15-25°C
Application
For laboratory use only
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 1B
Storage Class
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)