SLGSR33SS
Filtro de jeringa de MCE Millex®
pore size 0.22 μm, diam. 33 mm, sterile, hydrophilic
Sinónimos:
disposable syringe filter, sterile syringe filter, syringe filter
About This Item
Productos recomendados
material
mixed cellulose esters (MCE) membrane
modified acrylic housing
Quality Level
description
Female Luer-Lok/Male Luer slip
sterility
ethylene oxide treated
sterile
product line
Millex®
feature
hydrophilic
packaging
pk of 50
manufacturer/tradename
Millex® SLGSR33SS
parameter
10.34 bar max. inlet pressure (150 psi)
100 mL (Process Volume)
45 °C max. temp.
technique(s)
sterile filtration: suitable
H
27 mm
diam.
33 mm
volume
100 mL
color
blue
matrix
MF-Millipore™
pore size
0.22 μm
input
tissue culture medium
aqueous solution(s)
bubble point
≥50 psi, water
fitting
female Luer-Lok® inlet fitting
male Luer outlet slip
Categorías relacionadas
General description
Application
Features and Benefits
- Adaptados a una variedad de aplicaciones en función del tipo de membrana, la carcasa y la calificación de validación
- Unidades de filtración especializadas para proteger los transductores de hemodiálisis de la sangre y la humedad y para protección de la vía de vacío
- Membranas con bajos niveles de extraíbles y baja absorción para pérdidas mínimas de muestra
- Caudales más rápidos y presiones de funcionamiento más elevadas para mayores requisitos de rendimiento
Esterilización de disoluciones acuosas, disolventes orgánicos y gases, filtración de proteínas de gran valor o de componentes de moléculas pequeñas
Other Notes
- Retención de organismos: microorganismos
- Modo de acción: filtración
- Aplicación: esterilización mediante filtración
- Indicaciones de uso: esterilización de volúmenes pequeños de disoluciones acuosas
- Instrucciones de uso: consulte la sección Instrucciones de uso de la guía del usuario del filtro de jeringa Millex®
- Condiciones de conservación: guardar en un lugar seco
- Condiciones de eliminación: desechar de acuerdo con la normativa federal, estatal y local correspondiente.
Legal Information
Not finding the right product?
Try our Herramienta de selección de productos.
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Sol. 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
Contenido relacionado
Filtration separates substances to reduce sample complexity and increase analyte purity, improving analytical results.
La filtración separa las sustancias en función de sus propiedades físicas o químicas. Las muestras de laboratorio se filtran habitualmente antes del análisis para reducir la complejidad de la muestra y aumentar la pureza del analito. Esto permite a los científicos generar resultados analíticos de mayor calidad.