HAWP04700
Membrana de filtración MF-Millipore™, tamaño de poro 0,45 µm
MF-Millipore™, filter diam. 47 mm, hydrophilic, white, pkg of 100 discs
Sinónimos:
Membrana de filtración MF-Millipore, tamaño de poro 0,45 μm
About This Item
Productos recomendados
material
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
white filter
Quality Level
agency
in accordance with ASTM® D4807,D4898
sterility
non-sterile
feature
hydrophilic
packaging
pkg of 100 discs
manufacturer/tradename
MF-Millipore™
Millipore
parameter
4 L/min-cm2 air flow rate
60 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
filter diam.
47 mm
thickness
150 μm
gravimetric extractables
2.5%
color
white
refractive index
n/D 1.51
matrix
MF-Millipore™
pore size
0.45 μm pore size
79 % porosity
capacity
262 μg/cm2 adsorption capacity (insulin)
bubble point
≥1.8 bar, air with water at 23 °C
shipped in
ambient
General description
Los filtros MF-Millipore sin surfactante Triton contienen cantidades mínimas de agente humectante y un nivel más bajo de extraíbles que los filtros MF-Millipore convencionales.
Características y beneficios:
- Filtro versátil para aplicaciones de supervisión biológica y medioambiental
- Disponibles en una variedad de tamaños de poro, de colores negro o blanco, con superficie cuadriculada o lisa.
- Compatibles con los métodos de esterilización con óxido de etileno, irradiación gamma y autoclave.
Application
- Clarificación de disoluciones acuosas
- Eliminación de partículas
- Análisis de partículas
- Análisis microbiológico
- Aislamiento de partículas similvíricas en aguas residuales
- Agua de grado para análisis de microplásticos
- Unión a ácidos nucleicos, incluido el eDNA
Other Notes
- Retención de organismos: microorganismos
- Modo de acción: filtración (exclusión por tamaño)
- Aplicación: Filtración general de laboratorio
- Indicaciones de uso: Retención o eliminación de los contaminantes biológicos
- Instrucciones de uso: La esterilización mediante filtración de un líquido a través de una membrana con un tamaño de poro de 0,2 μm (o menor) elimina eficazmente los contaminantes biológicos, como bacterias, hongos y levaduras. Para la retención selectiva de contaminantes biológicos de mayor tamaño, puede utilizarse filtración de los líquidos a través de membranas con tamaños de poro de 0,45 μm (o mayores) para atrapar y respaldar el crecimiento de los microorganismos para su cultivo y análisis posteriores
- Condiciones de almacenamiento: Guardar en un lugar seco lejos de una fuente de calor
- Condiciones de eliminación: Desechar de acuerdo con la normativa federal, estatal y local aplicable.
Legal Information
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Sol. 1
Storage Class
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
Los clientes también vieron
Contenido relacionado
Our broad range of the most trusted tools for cell culture includes stringently sourced and tested FBS, established media formulations, and sterile labware. Cutting-edge techniques using stem cells and 3D matrices are enabled by organoids, hydrogels, culture scaffolds, and bioinks for 3D bioprinting.