1.09435
Disolución tampón
(citric acid/sodium hydroxide/hydrogen chloride), traceable to SRM from NIST and PTB pH 4.00 (20°C) Certipur®
Sinónimos:
Disolución tampón a pH 4,00 (20°C) (ácido cítrico/hidróxido sódico/cloruro de hidrógeno)
About This Item
Productos recomendados
grade
certified reference material
Quality Level
product line
Certipur®
pH
4.0 (20 °C in H2O)
density
1.01 g/cm3 at 20 °C
application(s)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
format
mixture
storage temp.
15-25°C
Categorías relacionadas
General description
Visite los certificados ISO y las autoevaluaciones de calidad del sitio para acceder a los certificados de acreditación vigentes.
Descargue su certificado en http://www.sigma-aldrich.com para ver los valores certificados, entre ellos la incertidumbre y la fecha de caducidad.
Application
Features and Benefits
- Medidos y cualificados en un laboratorio acreditado por la ISO/IEC 17025 y la ISO 17034
- Compatibles con los SRM del NIST y los patrones de referencia certificados primarios de PTB
- Disolución lista para usar disponible en una botella precintada y un innovador envase Titripac® para un impacto medioambiental positivo debido la reducción de la generación de residuos
- Larga duración con una vida útil de 3 años
- Acompañada de un certificado de análisis (CoA) detallado y específico de lote para una auditoría eficaz
Legal Information
Optional
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c