SLHAR33SS
Filtro de jeringa de MCE Millex™
pore size 0.45 μm, diam. 33 mm, sterile, hydrophilic
Sinónimos:
Filtro de jeringa Millex-HA, Filtro de jeringa de MCE MF-Millipore™, Filtro de jeringa de MCE de 0,45 μm., filtro de jeringa de ésteres mezclados de celulosa
About This Item
Productos recomendados
Materiales
mixed cellulose esters (MCE) membrane
modified acrylic housing
Nivel de calidad
esterilidad
ethylene oxide treated
sterile
Línea del producto
Millex™
caducidad
3 yr
Características
hydrophilic
fabricante / nombre comercial
Millipore
Parámetros
≥180 mL/min water flow rate at 30 psi
10.34 bar max. inlet pressure (150 psi)
45 °C max. temp.
técnicas
sterile filtration: suitable
Diámetro
33 mm
inlet to outlet H
27 mm
volumen
100 mL
color
blue
Matriz
MF-Millipore™
tamaño de poro
0.45 μm
entrada
aqueous solution(s)
tissue culture medium
punto de burbuja
≥30 psi, water
Adaptador
female Luer-Lok® inlet fitting
male Luer outlet slip
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Características y beneficios
- Adaptados a una variedad de aplicaciones en función del tipo de membrana, la carcasa y la calificación de validación
- Unidades de filtración especializadas para proteger los transductores de hemodiálisis de la sangre y la humedad y para protección de la vía de vacío
- Membranas con bajos niveles de extraíbles y baja absorción para pérdidas mínimas de muestra
- Caudales más rápidos y presiones de funcionamiento más elevadas para mayores requisitos de rendimiento
Esterilización de disoluciones acuosas, disolventes orgánicos y gases, filtración de proteínas de gran valor o de componentes de moléculas pequeñas
Otras notas
- Retención de organismos: microorganismos
- Modo de acción: filtración
- Aplicación: esterilización mediante filtración
- Indicaciones de uso: esterilización de volúmenes pequeños de disoluciones acuosas
- Instrucciones de uso: consulte la sección Instrucciones de uso de la guía del usuario del filtro de jeringa Millex™
- Condiciones de conservación: guardar en un lugar seco
- Condiciones de eliminación: desechar de acuerdo con la normativa federal, estatal y local correspondiente.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3