For optimum stability, a pH range of 2-11 is recommended.
57334-U
SPME Fiber Assembly
CAR/PDMS, for use with manual holder, Nitinol-core (NIT), 24 ga, 85 μm
Sinónimos:
Carboxen/PDMS SPME fiber assembly
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Fibra de carboxeno/polidimetilsiloxano (DVB/CAR/PDMS) de SPME, df 85 μm(CAR/PDMS, needle size 24 ga, for use with manual holder, StableFlex fiber
Materiales
StableFlex fiber
plain light blue hub
Nivel de calidad
tamaño de la aguja
24 ga
envase
pkg of 3 ea
características de los productos alternativos más sostenibles
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
85 μm (CAR/PDMS)
técnicas
solid phase microextraction (SPME): suitable
fibra Al
1 cm
grupo activo de la matriz
CAR/PDMS coating
aplicaciones
food and beverages
compatibilidad
(For gasses and low molecular weight compounds (MW 30 - 225).)
for use with manual holder
categoría alternativa más sostenible
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Protocolos
Se probaron el alto rendimiento, la fiabilidad y la reproducibilidad de la microextracción en fase sólida en espacio de cabeza (HS-SPME) en combinación con cromatografía de gases/espectrometría de masas (GC/MS) para la determinación de los compuestos orgánicos volátiles (COV) en agua en un ensayo interlaboratorio. La nueva ISO 17943 en la que se utiliza HS-SPME supone una mejora de los métodos oficiales existentes para esta determinación en cuanto a sensibilidad y selectividad.
High performance, reliability, and reproducibility of HS-SPME in combination with GC/MS for the determination of VOCs in water was proven in an interlaboratory trial. The new ISO 17943 using HS-SPME is an improvement on existing official methods for this determination in terms of sensitivity and selectivity.
-
What is the pH range of the fiber in the properties section according to the 2-11 datasheet for Product 57334-U
1 answer-
Helpful?
-
-
Can we get pH range of fiber in properties section according to 2-11 datasheet?
1 answer-
For optimum stability, a pH range of 2-11 is recommended.