57343-U
SPME Fiber Assembly
CAR/PDMS, for use with autosampler, Nitinol-core (NIT), 23 ga, 75 μm
Sinónimos:
Carboxen/PDMS SPME fiber assembly
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Fibra de carboxeno/polidimetilsiloxano (DVB/CAR/PDMS) de SPME, df 75 μm(CAR/PDMS, needle size 23 ga, for use with autosampler
Materiales
fused silica fiber
plain black hub
tamaño de la aguja
23 ga
envase
pkg of 3 ea
características de los productos alternativos más sostenibles
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
75 μm (CAR/PDMS)
técnicas
solid phase microextraction (SPME): suitable
fibra Al
1 cm
grupo activo de la matriz
CAR/PDMS coating
aplicaciones
food and beverages
compatibilidad
(For gasses and low molecular weight compounds (MW 30 - 225).)
for use with autosampler
categoría alternativa más sostenible
Descripción general
Nota al pie de página
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Repr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)