57302
Filtro SPME Polidimetilsiloxano (PDMS)
df 7 μm(PDMS, needle size 24 ga, for use with manual holder
About This Item
Productos recomendados
material
fused silica fiber
plain green hub
needle size
24 ga
packaging
pkg of 3 × ea
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
7 μm (PDMS)
technique(s)
solid phase microextraction (SPME): suitable
fiber L
1 cm
matrix active group
PDMS coating
application(s)
food and beverages
compatibility
for analyte group volatiles (MW 80-500)
for use with manual holder
greener alternative category
, Aligned
Categorías relacionadas
General description
Application
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análisis (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Atención al cliente
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Chromatograms
suitable for GC, application for SPMENuestro equipo de científicos tiene experiencia en todas las áreas de investigación: Ciencias de la vida, Ciencia de los materiales, Síntesis química, Cromatografía, Analítica y muchas otras.