57304
SPME fiber assembly polyacrylate (PA)
df 85 μm(PA, for use with manual holder, needle size 24 ga
Sinónimos:
SPME FIBER PK/3 (MANUAL),W/85UM POLYACRYLATE COATING
About This Item
Productos recomendados
Materiales
fused silica fiber
plain white hub
tamaño de la aguja
24 ga
envase
pack of 3
características de los productos alternativos más sostenibles
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
85 μm (PA)
técnicas
solid phase microextraction (SPME): suitable
fibra Al
1 cm
grupo activo de la matriz
PA coating
aplicaciones
food and beverages
compatibilidad
for analyte group polar semivolatiles (MW 80-300)
for use with manual holder
categoría alternativa más sostenible
, Aligned
Descripción general
Aplicación
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Learn more about Biodiesel as a renewable, alternative diesel fuel produced from vegetable oils, animal fats, or recycled restaurant grease.
Protocolos
GC Analysis of Methanol Impurity in Biodiesel on Equity®-1 after SPME using 85 µm Polyacrylate Fiber
Chromatograms
suitable for GC, application for SPMEsuitable for GC, application for SPMEsuitable for GC, application for SPMEsuitable for GC, application for SPMEMostrar másActive Filters