Merck
2637525
Supelco
SPME/Direct
pkg of 25 ea
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
envase
pkg of 25 ea
L × D.I. × D.E.
78.5 mm × 6.5 mm × 0.75 mm
Descripción general
Deactivated (silanized) glass inlet liner for capillary injection ports.
  • Fits Agilent (5890, 6890, and 7890)
  • Fits Finnigan (9001GCQ)
  • Fits Varian (CP-1177 Injector)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)