Merck
504831
Supelco
SPME Portable Field Sampler
greener alternative
coating CAR/PDMS
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
Materiales
fused silica SPME fiber
Nivel de calidad
tamaño de la aguja
24 ga
envase
pack of 2
características de los productos alternativos más sostenibles
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
75 μm (CAR/PDMS)
técnicas
solid phase microextraction (SPME): suitable
fibra Al
1 cm
grupo activo de la matriz
CAR/PDMS coating
aplicaciones
food and beverages
categoría alternativa más sostenible
Descripción general
Concentra y Almacena Analitos de Agua; Aire de recintos cerrados ¿ El muestreador portátil de campo es una manera eficiente y económica de extraer y transportar compuestos volátiles y semivolátiles de muestras de campo. Los compuestos extraídos son sellados de forma segura detrás de una septa reemplazable. La tabla 1 muestra que las pérdidas de pesticidas extraídos y almacenados en un muestreador portátil de campo fueron significativamente menores que las pérdidas cuando son almacenados en agua. El muestreador puede ser reutilizado 50-100 veces, y es desechado cuando la fibra no es útil.
El muestreador portátil de campo también detecta eficientemente compuestos orgánicos en el aire. En nuestros estudios, el muestreador nos permitió monitorear solventes típicos de HPLC y GC en niveles de ppb en el aire del laboratorio. Dos fibras están disponibles: una fibra polimetilsiloxane (PDMS)/Carboxen para trazas de volátiles, y una fibra PDMS de uso general.
El muestreador de campo consta de un polímero de larga duración, con una pieza de aluminio que actúa como barrera de temperatura durante la desorción térmica en la cromatografía de gas. Cinco posiciones en la guía eje de la aguja controlan la profundidad de inserción de la aguja dentro del vial de muestra, o dentro del puerto de inyección durante la desorción de la fibra.
* Automuestreador distribuído por Varian, Leap, and Gerstel
We are committed to bringing you greener alternative products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This is a Solid Phase Microextraction (SPME) technology product. SPME is one of the greener technologies for sample preparation as it is solvent free extraction technology and SPME fibres are re-usable and generates as little waste as possible, thus aligns with "Waste Prevention”, and ″Safer Solvents and Auxiliaries″. Click here for more information.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Determination of THM's in Soft Drink by Solid-Phase Microextraction and Gas Chromatography
Silveira Dos Santos, Marcel, et al.
Food Chemistry, 127 (1), 290-295 (2011)
Jérémy Ratel et al.
Journal of chromatography. A, 1216(45), 7889-7898 (2009-09-29)
Animal-derived products are particularly vulnerable to contamination by volatile organic compounds (VOCs). These lipophilic substances, which are generated by an increasing number of sources, are easily transferred to the atmosphere, water, soil, and plants. They are ingested by livestock and
The Volatile Fraction Profiling of Fresh Tomatoes and Triple Concentrate Tomato Pastes as Parameter for the Determination of Geographical Origin
Lo Feudo, G., et al.
Food Research, 44 (3), 781-788 (2011)
E Serrano et al.
Journal of chromatography. A, 1216(1), 127-133 (2008-11-29)
The objective of this paper is to investigate the potential of multiple headspace-solid-phase microextraction (MHS-SPME) for the determination of volatile compounds in complex matrix samples. A method based on MHS-SPME for the determination of around 20 volatile compounds, responsible of
Optimisation of HS-SPME to Study Representativeness of Partially Baked Bread Odorant Extracts
Poinot, P., et al.
Food Research, 40 (9), 1170-1184 (2007)