Documentos clave
57126
Supelco
Adaptador de tubo de SPE
configured for AutoTrace Automated Systems, for use with 6mL tubes, pk of 6
About This Item
Código UNSPSC:
12000000
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
envase
pk of 6
técnicas
solid phase extraction (SPE): suitable
aplicaciones
food and beverages
compatibilidad
configured for AutoTrace Automated Systems
for use with 6mL tubes
Descripción general
Los adaptadores de tubo responden a muchos propósitos. Pueden ser utilizados para apilar un tubo de SPE encima de otro para proporcionar diversas selectividades. Un barril de jeringuilla vacío más grande se puede apilar encima de un tubo más pequeño de SPE para actuar como depósito más grande de la carga. O, pueden servir como adaptador para los métodos de presión positiva (e.g. de una línea de la jeringuilla o del aire/N2).
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)