Documentos clave
57098
Supelco
Tapa Luer femenina
polypropylene, configured for capping luer tips, pkg of 12 ea
Sinónimos:
Luer Plugs & Caps, Luer Plug
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
polypropylene
Nivel de calidad
envase
pkg of 12 ea
técnicas
solid phase extraction (SPE): suitable
aplicaciones
environmental
food and beverages
compatibilidad
configured for capping luer tips
for use with Supelco Visidry Drying Attachment
Descripción general
Usar como tapón en conexiones 1/4-28¿ o como conector tipo luer. Polipropileno, pqte. de 2.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)