Merck
57275
Supelco
Muestreador Visiprep de gran volumen
for use with 3 or 6 mL SPE tubes (includes 4 adapters)
About This Item
UNSPSC Code:
12000000
material
PTFE frit
Quality Level
agency
suitable for EPA 533
product line
Visiprep
technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
application(s)
food and beverages
compatibility
for use with 3 or 6 mL SPE tubes (includes 4 adapters)
technique used for transfers 4 large volume samples
General description
Para la transferencia directa continua «sin manos» de múltiples muestras líquidas
Un muestreador Visiprep de gran volumen le permite transferir muestras de baja viscosidad directamente desde cualquier recipiente de muestras a tubos de extracción en fase sólida convencionales en un colector de vacío Visiprep SPE.
Hay dos tipos de muestreador. Uno tiene tres adaptadores de tubo compatibles con tubos de SPE de polipropileno de 12 ml, 20 ml o 60 ml. La extracción simultánea de 12 muestras en un colector Visiprep de 12 puertos requiere cuatro de estos muestreadores. El otro muestreador tiene cuatro adaptadores de tubo para tubos de SPE de 3 ml o 6 ml. Para extraer simultáneamente 12 muestras, se necesitan tres muestreadores.
Los muestreadores constan de tubos de PTFE de 1/8 pulgadas con un adaptador a rosca en un extremo y una pesa de acero inoxidable en el otro extremo Para utilizar el muestreador, introduzca el extremo con la pesa en el recipiente donde esté la muestra hasta que toque el fondo. Introduzca los adaptadores de tubo en los tubos de SPE acondicionados del colector Visiprep. Encienda el vacío en el colector Visiprep y abra las válvulas de control de flujo del colector; las muestras entrarán en los tubos de SPE. El caudal de la muestra a través de cada tubo se puede controlar de forma independiente utilizando las válvulas de control de flujo. Tanto los adaptadores roscados como los tubos de PTFE de los muestreadores están codificados por colores para facilitar la identificación de las muestras.
También se adaptan al colector de vacío Preppy SPE.
Nota: el muestreador de gran volumen Visiprep sólo puede utilizarse con tubos de SPE de polipropileno. Debe equipar válvulas alternas del colector con mandos de control de flujo largas para alojar tubos de SPE de 12 ml, 20 ml o 60 ml.
Application
El muestreador de volumen Visiprep grande se utilizó para extraer y determinar la estrona en el agua utilizando extracción en fase sólida-enzimoinmunoanálisis absorbente (SPE-ELISA). También se utilizó en la extracción de plaguicidas polares de muestras de agua de lluvia, durante el análisis de extractos por LC-MS-MS acoplada a ionización por electrospray.
Legal Information
Visiprep is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
related product
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Lot/Batch Number
Lo sentimos, en este momento no disponemos de COAs para este producto en línea.
Visite la Librería de documentos
Development of a solid-phase extraction-enzyme-linked immunosorbent assay method for the determination of estrone in water.
Li, Zhilan, et al.
Analytica Chimica Acta, 503, 171-177 (2004)
R Bossi et al.
Journal of chromatography. A, 957(1), 27-36 (2002-07-10)
A new LC-MS-MS method for analysis of rainwater has been developed and validated for 53 pesticides, degradation products of pesticides and selected nitrophenols. The method was used to monitor the concentration of pesticides in rainwater at one location near Roskilde
Contenido relacionado
Las PFAS o «productos químicos eternos», persisten en el medio ambiente y pueden suponer un riesgo para la salud humana. Descubra nuestras herramientas de control medioambiental para cuantificación de las PFAS, para apoyar a los investigadores, reguladores y laboratorios en sus análisis de las PFAS.
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.