Documentos clave
57242
Supelco
Tubo SPE vacío (sin fritas)
volume 6 mL, pkg of 30 ea
Sinónimos:
SPE Reservoir
About This Item
Código UNSPSC:
12000000
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
polypropylene
envase
pkg of 30 ea
técnicas
solid phase extraction (SPE): suitable
volumen
6 mL
aplicaciones
environmental
food and beverages
compatibilidad
for use with S10L Elution reservoir
Descripción general
Solid phase extraction apparatus uses glass vials or tubes for sample collection and concentration. Some sorbents require large desorption volume than small SPE cartridges in such case SPE tubes were used.[1]
Aplicación
Empty SPE Tube (no frits) was coupled with closed-face polystyrene cassette containing glass fibre filters in a method to reduce the interference from vapour solvent caused in vapour fraction, during mist sampling and analysis, in an experiment conducted to study the occupational exposure to mineral oil metalworking fluid (MWFs) Mist.[2]
Características y beneficios
Cuando se usa conjuntamente con adaptadores de tubos de EFS (SPE), sobre la parte superior de un cartucho EFS estándar pueden apilarse tubos de EFS vacíos durante el proceso. El cartucho EFS vacío actúa como depósito para alojar volúmenes de muestra superiores.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)