Documentos clave
21024-U
Supelco
LpDNPH S10 solid phase extraction (SPE) Cartridge
Starter Kit, bed wt. 350 mg, volume 3 mL, pkg of (kit includes 10 tubes, 10 tube adapters, 10 male luer ⅛" fittings)
Sinónimos:
LpDNPH S10 Cartridge Tube
About This Item
Código UNSPSC:
12190000
NACRES:
NB.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nombre del producto
Cartucho LpDNPH S10, Starter Kit, bed wt. 350 mg, volume 3 mL, pkg of (kit includes 10 tubes, 10 tube adapters, 10 male luer ⅛" fittings)
Agency
ASTM® D5197
EPA 100,IP-6A,TO-11A,TO-11A
NIOSH 2016
composición
bed wt., 350 mg
2 4-DNPH (High-purity silica gel)
envase
pkg of (kit includes 10 tubes, 10 tube adapters, 10 male luer ⅛" fittings)
técnicas
active air sampling: suitable
volumen
3 mL
aplicaciones
air monitoring
environmental
industrial hygiene
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
El diseño del cartucho S10 hace que sea fácil de utilizar en el campo y en el laboratorio. Se dispone de adaptadores reutilizables para conectar el cartucho a la bomba de muestreo. El depósito incorporado elimina la necesidad de colocar una jeringa para la extracción/elución de la muestra.
Starter Kit includes: 10 cartridges, 1 tube adaptor, and 10 1/8 in. male luer fittings
Información legal
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Los componentes del kit también están disponibles por separado
Referencia del producto
Descripción
SDS
  • 21026-ULpDNPH S10 Cartridge, bed wt. 350 mg, volume 3 mL, pkg of 10 ea 1SDS
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Stefano Dugheri et al.
Arhiv za higijenu rada i toksikologiju, 71(3), 178-189 (2020-10-20)
The last two decades have been crucial for the assessment of airborne formaldehyde (FA) exposure in healthcare environments due to changes in limits and reference values, definition of carcinogenicity, and new monitoring methods. The aim of this study was to