57272
Muestreador Visiprep™ de gran volumen
for use with 12, 20, or 60mL SPE tubes (includes 3 adapters)
About This Item
técnicas
solid phase extraction (SPE): suitable
aplicaciones
food and beverages
compatibilidad
for use with 12, 20, or 60mL SPE tubes (includes 3 adapters)
technique used for transfers 3 large volume samples
Categorías relacionadas
Descripción general
Un muestreador Visiprep de gran volumen le permite transferir muestras de baja viscosidad directamente desde cualquier recipiente de muestras a tubos de extracción en fase sólida convencionales en un colector de vacío Visiprep SPE.
Hay dos tipos de muestreador. Uno tiene tres adaptadores de tubo compatibles con tubos de SPE de polipropileno de 12 ml, 20 ml o 60 ml. La extracción simultánea de 12 muestras en un colector Visiprep de 12 puertos requiere cuatro de estos muestreadores. El otro muestreador tiene cuatro adaptadores de tubo para tubos de SPE de 3 ml o 6 ml. Para extraer simultáneamente 12 muestras, se necesitan tres muestreadores.
Los muestreadores constan de tubos de PTFE de 1/8 pulgadas con un adaptador a rosca en un extremo y una pesa de acero inoxidable en el otro extremo Para utilizar el muestreador, introduzca el extremo con la pesa en el recipiente donde esté la muestra hasta que toque el fondo. Introduzca los adaptadores de tubo en los tubos de SPE acondicionados del colector Visiprep. Encienda el vacío en el colector Visiprep y abra las válvulas de control de flujo del colector; las muestras entrarán en los tubos de SPE. El caudal de la muestra a través de cada tubo se puede controlar de forma independiente utilizando las válvulas de control de flujo. Tanto los adaptadores roscados como los tubos de PTFE de los muestreadores están codificados por colores para facilitar la identificación de las muestras.
También se adaptan al colector de vacío Preppy SPE.
Nota: el muestreador de gran volumen Visiprep sólo puede utilizarse con tubos de SPE de polipropileno. Debe equipar válvulas alternas del colector con mandos de control de flujo largas para alojar tubos de SPE de 12 ml, 20 ml o 60 ml.
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)