Documentos clave
Z360287
Sigma-Aldrich
Carboy spigots
polypropylene
Sinónimos:
plastic spigot, plastic spigots
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 96,90
US$ 96,90
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 96,90
About This Item
Código UNSPSC:
41121820
NACRES:
NB.35
US$ 96,90
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
polypropylene
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Nalgene 6422-0010
Descripción general
Zapfhähne passend für alle Nalgene Behälter. Beide Teile sind autoklavierbar. Gewinde mit 11/8 in × 12 in. Gewindedurchmesser. Hahn mit Schlauchanschluß für 5/8 in. I.D.
Adapter accepts 1/4 to 5/16 in. tubing. This spigot is the standard fitting for all Nalgene carboys. Do not autoclave adapter.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)