Documentos clave
Z178365
Scienceware® dispensing jug
snap closure, prevents "glugging", pkg of 1 ea
Sinónimos:
5 gallon bottle, water containers, water storage
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 73,30
US$ 73,30
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 73,30
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.35
US$ 73,30
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Bel-Art
recipiente capacidad
5 gal (20 L)
Descripción general
Five-gallon HDPE jug has flat sides, rounded corners, carrying handle, and bottom grip for pouring. Fill opening is 52 mm and contains a screw-cap having center thread for spigot. LDPE spigot is 1/4 turn type with 5/8 in. diameter outlet tube (1 1/4 in. long).
Jug lies on side with spigot overhanging shelf or table. Air vent, with snap closure, prevents "glugging". Spigot extends 70 mm from cap. 1 gal-molded-in graduations. 25 cm2 × 38 cm high over the handle.
Información legal
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1