Documentos clave
Z675547
Polypropylene carboy with spigot
size 20 L
Sinónimos:
laboratory dispenser
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 264,00
US$ 264,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 264,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121820
NACRES:
NB.35
US$ 264,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Bel-Art F11846-0050
tamaño
20 L
Descripción general
Heavy-duty carboys have a molded-in, threaded bung that receives the spigot. All polypropylene construction is autoclavable 121°C (250°F) and chemical resistant. When autoclaving, do not install cap.
  • Single-handed spigot control for simple dispensing
  • 83 mm cap seals with a silicone gasket
  • Two large handles for transport or pouring
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)