Documentos clave
C6817
Nalgene® round carboy with spigot
nominal capacity 20 L (5.5 gal), low-density polyethylene
Sinónimos:
carboys, nalgene bottles, nalgene containers
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 405,00
US$ 405,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 405,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121820
NACRES:
NB.35
US$ 405,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
low-density polyethylene
polypropylene spigot and screw closure
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Nalgene 2318-0050
Al × Diám.
20 1/2 in. (521 mm) × 11 3/8 in. (287 mm)
capacidad nominal
20 L (5.5 gal)
Descripción general
Designed for easy dispensing. Graduated in 1 gallon and 5 litre increments. Spigot boss molded in one piece with carboy. Spigot closure included. 83B (83 mm) closure except where noted.
Información legal
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)