Documentos clave
Z260789
Sigma-Aldrich
Nalgene® fluorinated carboys with spigot
capacity 20 L (5 gal)
Sinónimos:
carboys, nalgene bottles, nalgene containers
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 346,00
US$ 346,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 346,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121820
NACRES:
NB.35
US$ 346,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Nalgene DS2327-0050
Al × An × L
381 mm × 219 mm × 318 mm
capacidad
20 L (5 gal)
Descripción general
Rectangular carboys for dispensing a variety of solvents. The fluorinated HDPE surface provides improved barrier properties and reduced solvent absorption and penetration. Graduations are molded in L and gal. Closure size (mm): 100.
Información legal
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)