Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
SCP0188
MMP 8 Substrate
≥95% (HPLC), lyophilized
Seleccione un Tamaño
US$ 370,00
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 370,00
Productos recomendados
Nombre del producto
MMP 8 Substrate, ≥95% (HPLC)
Ensayo
≥95% (HPLC)
Formulario
lyophilized
composición
Peptide Content, ≥80%
condiciones de almacenamiento
protect from light
temp. de almacenamiento
−20°C
Amino Acid Sequence
Aplicación
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
How is product SCP0188, MMP 8 Substrate, used for detecting MMP-8 activity?
1 answer-
The use of DNP-Pro-Leu-Ala-Tyr-Trp-Ala-Arg as a fluorogenic substrate in measuring the activity of human neutrophil collagenase (MMP-8) is described in Netzel-Arnett, S., et al., Continuously recordingfluorescent assays optimized for five human matrix metalloproteinases. Anal. Biochem., 195, 86-92 (1991).