Documentos clave
SCP0189
Sigma-Aldrich
MMP 13 Substrate, fluorogenic
≥95% (HPLC), lyophilized
Seleccione un Tamaño
1 MG
US$ 265,00
US$ 265,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 2 semanas.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 MG
US$ 265,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C51H65N13O15
Peso molecular:
1100.14
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
US$ 265,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 2 semanas.
Nombre del producto
MMP 13 Substrate, fluorogenic,
Ensayo
≥95% (HPLC)
Formulario
lyophilized
composición
Peptide Content, ≥80%
condiciones de almacenamiento
protect from light
temp. de almacenamiento
−20°C
Amino Acid Sequence
MCA-Pro-Cha-Gly--Nva-His-Ala-DNP-DPA-NH2
Aplicación
Matrix metalloproteinases (MMP) are a family of zinc-dependent endopeptidases that degrade matrix proteins. MMPs include collagenases, gelatinases, matrilysins, enamelysins, metalloelastases, stromelysins and other structural protein and receptor lysins. The activity of these enzymes is selectively inhibited or measured by appropriately labeled peptides. MCA-Pro-Cha-Gly-Nva-His-Ala-DNP-DPA-NH2 is used as a fluorogenic substrate for matrix metalloprotein-13 (collagenase-3, MMP-13).
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)