SCP0193
MMP Substrate
≥95% (HPLC), lyophilized
Sinónimos:
FS-6
Seleccione un Tamaño
US$ 254,00
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 254,00
Productos recomendados
Nombre del producto
MMP Substrate,
Ensayo
≥95% (HPLC)
Formulario
lyophilized
composición
Peptide Content, ≥75%
condiciones de almacenamiento
protect from light
temp. de almacenamiento
−20°C
Amino Acid Sequence
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)