Documentos clave
RABBLOCK
Sigma-Aldrich
5x Blocking Solution (Item F)
Seleccione un Tamaño
20 ML
US$ 47,50
US$ 47,50
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
20 ML
US$ 47,50
About This Item
UNSPSC Code:
12161703
NACRES:
NA.32
US$ 47,50
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Other Notes
This item is for RAB series CBEL ELISA kits.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)