Documentos clave
GE17-1440-02
Ficoll® Paque Plus
Cytiva 17-1440-02, pack of 6 × 100 mL
Sinónimos:
Medio de gradiente de densidad Ficoll, medio para cultivo celular
About This Item
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
form
liquid
packaging
pack of 6 × 100 mL
manufacturer/tradename
Cytiva 17-1440-02
color
Colorless to slightly yellow
pH range
5.5-7.5
General description
Ficoll-Paque Plus es un estándar reconocido en los laboratorios de todo el mundo para el aislamiento de los linfocitos humanos destinados a estudios in vitro.
Ficoll-Paque PLUS es un medio estéril listo para usar para el aislamiento de linfocitos en gran cantidad de sangre periférica utilizando un procedimiento de centrifugación sencillo y rápido. Mantiene la viabilidad y una distribución representativa de los linfocitos B y T.
Application
Para el aislamiento in vitro de linfocitos de la sangre periférica humana.
Features and Benefits
  • Medio estéril listo para usar para aislamiento de linfocitos humanos en gran cantidad de sangre periférica.
  • Mantiene la viabilidad y la distribución representativa de los linfocitos B y T.
  • Bajas concentraciones de endotoxinas (< 0,12 UE/ml).
Storage and Stability
Conservar entre 4 y 30 °C
Tenga en cuenta que este producto puede enviarse 90 días antes de la fecha de vencimiento. Si desea más información sobre la fecha de vencimiento específica del lote, póngase en contacto con el servicio técnico.
Analysis Note
Para ver el certificado de análisis de este producto, visite www.cytiva.com.
Legal Information
Ficoll is a registered trademark of Cytiva
pictograms
Flame
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Lot/Batch Number
Lo sentimos, en este momento no disponemos de COAs para este producto en línea.
Visite la Librería de documentos
Stanislav Pantelyushin et al.
Cancers, 13(4) (2021-03-07)
Rodent cancer models have limitations in predicting efficacy, tolerability and accompanying biomarkers of ICIs in humans. Companion dogs suffering from neoplastic diseases have gained attention as a highly relevant translational disease model. Despite successful reports of PD-1/PD-L1 blockade in dogs
Amalesh Nanda et al.
Annals of laboratory medicine, 40(5), 390-397 (2020-04-21)
The effect of the interplay among inflammation, angiogenesis, extracellular matrix (ECM) degradation, and oxidative stress (OS) on the pathogenesis of endometriosis remains unclear. Previously, we demonstrated the role of OS in endometriosis. Here, we performed a comprehensive investigation of several
Matthew A Lakins et al.
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 26(15), 4154-4167 (2020-04-30)
With the increased prevalence in checkpoint therapy resistance, there remains a significant unmet need for additional therapies for patients with relapsing or refractory cancer. We have developed FS222, a bispecific tetravalent antibody targeting CD137 and PD-L1, to induce T-cell activation
Mehdi Hassanpour et al.
Stem cell research & therapy, 11(1), 139-139 (2020-03-29)
To date, many attempts are employed to increase the regenerative potential of stem cells. In this study, we evaluated the hypothesis of whether an autophagy modulation could alter differentiation potency of CD146+ cells into mature pericyte, endothelial, and cardiomyocyte lineage.
Jingyong Li et al.
Arteriosclerosis, thrombosis, and vascular biology, 39(3), 446-458 (2019-01-18)
Objective- Inflammation occurs during the progression of abdominal aortic aneurysm (AAA). IL (interleukin)-33 is a pleiotropic cytokine with multiple immunomodulatory effects, yet its role in AAA remains unknown. Approach and Results- Immunoblot, immunohistochemistry, and immunofluorescent staining revealed increased IL-33 expression
Artículos
The effects of the mononuclear cell separation method described by Bøyum procedure are noted below, since research situations may arise in which they are significant.
Protocolos
Ficoll 400® is a non-ionic polymer with high hydrophilicity and water solubility, suitable for various biological applications.