Merck
11096176001
Roche
Reactivo TRI
For nucleic acid hybridization and detection
Sinónimos:
reactivo de bloqueo
About This Item
UNSPSC Code:
41116100
Quality Level
form
powder
packaging
pkg of 50 g
manufacturer/tradename
Roche
storage temp.
20-25°C
Application
El reactivo bloqueante se utiliza para disminuir el fondo en la hibridación no radiactiva sobre filtro y la detección de híbridos de ácidos nucleicos. También se ha utilizado como bloqueante en inmunohistoquímica
Preparation Note
Concentración de trabajo: Dilución de anticuerpo 1:5000
Disolución de trabajo: Para preparar una disolución de bloqueo de reserva x10, se disuelve el reactivo bloqueante en disolución tampón de ácido maleico hasta una concentración final del 10 % (p/v) con agitación y calentamiento ya sea en un bloque calefactor o en un horno microondas.
Condiciones de almacenamiento (disolución de trabajo): la disolución madre x10 del reactivo bloqueante se esteriliza en autoclave y se conserva entre 2 y 8 °C. Otra opción es guardar alícuotas entre -15 y -25 °C.
Other Notes
Sólo para investigación en ciencias de la vida. No indicada para procedimientos de diagnóstico.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Revised lineage of larval photoreceptor cells in Ciona reveals archetypal collaboration between neural tube and neural crest in sensory organ formation.
Oonuma K, et al.
Developmental Biology, 420(1), 178-185 (2016)
Nodal promotes functional luteolysis via down-regulation of progesterone and prostaglandins E2 and promotion of PGF2α synthetic pathways in mare corpus luteum.
Galv?o A, et al.
Endocrinology, 157(2), 858-871 (2015)
Nuria de Pedro et al.
Biological procedures online, 22, 2-2 (2020-01-21)
A large number of studies have suggested a correlation between the status of telomeres and disease risk. High-throughput quantitative fluorescence in situ hybridization (HT Q-FISH) is a highly accurate telomere measurement technique that can be applied to the study of
Richard C Krolewski et al.
Scientific reports, 10(1), 1781-1781 (2020-02-06)
The family of olfactory receptors (ORs) subserves the sense of smell and includes both functional alleles and pseudogenes, the latter identified by mutations resulting in frame shift or premature truncation. During neuronal differentiation, nonfunctional ORs are expressed initially but then
Christina-Marie Baumbach et al.
Mycoses, 63(9), 970-978 (2020-07-04)
Dermatophytoses rank among the most frequent communicable diseases in humans, and the zoonotic transmission is increasing. The zoophilic dermatophyte Trichophyton (T.) benhamiae is nowadays one of the main causes of tinea faciei et corporis in children. However, scientific data on
Protocolos
The easiest way to use the Blocking Reagent is with the Roche DIG Wash and Block Buffer Set, a ready-to-use set of stock solutions.