Merck
11684795910
Roche
Kit de detección de muerte celular in situ, fluoresceína
sufficient for ≤50 tests, suitable for detection
Sinónimos:
Fluoresceína-12-UTP sal de tetralitio, Fluoresceína-5(6)-carboxamidocaproil-(5-[3-aminoalil]uridina 5′-trifosfato)
About This Item
UNSPSC Code:
12352200
usage
sufficient for ≤50 tests
Quality Level
manufacturer/tradename
Roche
technique(s)
flow cytometry: suitable
application(s)
detection
storage temp.
−20°C
General description
Kit para detección y cuantificación de la apoptosis al nivel celular basado en el marcaje de las roturas de la hebra de ADN (tecnología TUNEL); análisis mediante microscopia de fluorescencia o citometría de flujo.
Los métodos habitualmente utilizados para determinar la apoptosis consisten en el análisis del ADN genómico mediante electroforesis en gel de agarosa y los ensayos de fragmentación del ADN basados en la 3H-timidina y, alternativamente, la 5-bromo-2′-desoxiuridina. Los métodos consisten en separación de ADN fragmentado de bajo peso molecular del ADN no fragmentado de elevado peso molecular en una población celular dada. Por tanto, estos métodos no proporcionan información sobre el destino de una célula concreta de una población celular dada o, en particular, en cortes de tejido. Por otro lado, las células apoptóticas individuales pueden ser reconocidas microscópicamente por el aspecto característico de la condensación y la fragmentación de la cromatina nuclear, pero este método es subjetivo y está limitado a un margen temporal relativamente estrecho cuando los cambios morfológicos están en su máximo.
El signo patognomónico de la apoptosis es la degradación del ADN, que en las primeras etapas es selectiva para las regiones conectoras internucleosómicas del ADN. La escisión del ADN puede producir roturas (muescas) monocatenarias o bicatenarias del ADN. Ambos tipos de roturas pueden detectarse marcando los extremos 3′-OH terminales libres con nucleótidos modificados (por ejemplo, biotina-dUTP, DIG-dUTP, fluoresceína-dUTP) en una reacción enzimática. La enzima dexosinucleotidil transferasa terminal (TdT) cataliza la polimerización independiente de molde de los desoxirribonucleótidos al extremo 3′ del ADN monocatenario o bicatenario. Este método se ha denominado también TUNEL (del inglés TdT-mediated dUTP-X nick end labeling: marcaje del extremo de la muesca con dUTP-X mediado por la TdT). También pueden marcarse los grupos 3′-OH libres utilizando ADN polimerasas mediante el mecanismo dependiente de molde denominado traducción de muesca. Sin embargo, se considera que el método TUNEL es más sensible y rápido.
Specificity
La reacción del método TUNEL marca de preferencia las roturas de la hebra de ADN generadas durante la apoptosis. Esto permite discriminar entre apoptosis y necrosis, y entre roturas de la hebra de ADN principal inducidas por citostáticos o irradiación.
Application
El kit de detección de muerte celular in situ, fluoresceína,  es una técnica no radiactiva precisa, rápida y sencilla para detectar y cuantificar la muerte celular apoptótica al nivel celular mediante microscopia de fluorescencia y detección cuantitativa mediante citometría de flujo en las células y los tejidos. Por tanto, el kit de detección de muerte celular in situ puede utilizarse en muchos sistemas de análisis diferentes.
Son ejemplos:
  • Detección de células apoptóticas individuales en cortes de tejido congelados y fijados en formalina en investigación básica
  • Determinación de la sensibilidad de las células cancerosas a la apoptosis inducida por fármacos en la investigación del cáncer
  • Tipado de las células que experimentan muerte celular en poblaciones heterogéneas mediante procedimientos de tinción doble
Features and Benefits
  • Sensibilidad: el procedimiento de marcaje directo utilizando fluoresceína-dUTP reduce el marcaje de fondo
  • Rapidez: el uso de fluoresceína-dUTP permite el análisis de las muestras directamente después de la reacción TUNEL
  • Comodidad: no se precisa un sistema de detección secundario
  • Precisión: Identificación de la apoptosis a un nivel molecular (roturas en la hebra de ADN) e identificación de las células en las primerísimas etapas de la apoptosis
Packaging
1 kit que contiene 2 componentes.
Preparation Note
Disolución de trabajo: Añadir el volumen total (50 μl) de la disolución enzimática a los 450 μl remanentes de la disolución de marcaje para obtener 500 μl de la mezcla de reacción TUNEL.
Mezclar bien para equilibrar los componentes.
Other Notes
Sólo para investigación en ciencias de la vida. No indicada para procedimientos diagnósticos.
Solo componentes del kit
Referencia del producto
Descripción
  • Enzyme Solution (TdT)
  • Label Solution (fluorescein-dUTP)
pictograms
Health hazardEnvironment
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B Inhalation
Storage Class
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Visite la Librería de documentos
Zengxia Li et al.
Biologics : targets & therapy, 1(4), 455-463 (2007-12-01)
Medullary thyroid carcinoma (MTC), a neuroendocrine tumor arising from the thyroid gland, is known to be poorly responsive to conventional chemotherapy. The root of Stemona tuberosa Lour, also called Bai Bu, is a commonly used traditional Chinese anti-tussive medicine. The
A García-Peiró et al.
International journal of andrology, 34(6 Pt 2), e546-e553 (2011-05-04)
This investigation was conducted to assess the baseline level of sperm DNA fragmentation (SDF) in a cohort of patients presenting chromosomal rearrangements (nine reciprocal translocations and two inversions). In a separate experiment, a dynamic analysis to calculate the rate of
Muhammad M Abd-El-Barr et al.
Vision research, 47(27), 3394-3407 (2007-11-21)
Bardet-Biedl syndrome (BBS) is an oligogenic syndrome whose manifestations include retinal degeneration, renal abnormalities, obesity and polydactylia. Evidence suggests that the main etiopathophysiology of this syndrome is impaired intraflagellar transport (IFT). In this study, we study the Bbs4-null mouse and
Yanli Song et al.
American journal of physiology. Heart and circulatory physiology, 295(2), H677-H690 (2008-06-17)
Heterozygous bone morphogenetic protein receptor-II-knockout (BMPR2(+/-)) mice have a similar genetic trait like that in some idiopathic pulmonary arterial hypertension patients. To examine the effect of pulmonary endothelial injury in BMPR2(+/-) mice, we challenged the mice with two injections of
Yuxia Zhang et al.
Molecular and cellular biology, 30(6), 1341-1356 (2010-01-13)
Small heterodimer partner (SHP) is an epigenetically regulated nuclear transcriptional repressor that suppresses the development of liver cancer by inhibiting cellular growth. Here we report a novel cytoplasmic function of SHP through its regulation of mitochondrial activity. SHP is a
Artículos
Cellular apoptosis assays to detect programmed cell death using Annexin V, Caspase and TUNEL DNA fragmentation assays.
Protocolos
In Situ Cell Death Detection Kit, Fluorescein Protocol & Troubleshooting