GE17-1440-03
Ficoll® Paque Plus
Cytiva 17-1440-03, pack of 6 × 500 mL
Sinónimos:
Medio de gradiente de densidad Ficoll, medio para cultivo celular
About This Item
Productos recomendados
form
liquid
packaging
pack of 6 × 500 mL
manufacturer/tradename
Cytiva 17-1440-03
color
Colorless to slightly yellow
pH range
5.5-7.5
General description
Ficoll-Paque Plus es un estándar reconocido en los laboratorios de todo el mundo para el aislamiento de los linfocitos humanos para estudios in vitro.
Ficoll-Paque PLUS es un medio estéril, listo para usar, para el aislamiento de linfocitos con gran rendimiento a partir de sangre periférica utilizando un procedimiento de centrifugación sencillo y rápido. Mantiene la viabilidad y una distribución representativa de los linfocitos B y T.
Ficoll-Paque PLUS es un medio estéril, listo para usar, para el aislamiento de linfocitos con gran rendimiento a partir de sangre periférica utilizando un procedimiento de centrifugación sencillo y rápido. Mantiene la viabilidad y una distribución representativa de los linfocitos B y T.
Application
Para el aislamiento in vitro de linfocitos de la sangre periférica humana.
Features and Benefits
- Medio estéril y listo para usar para el aislamiento con gran rendimiento de linfocitos humanos de sangre periférica.
- Mantiene la viabilidad y la distribución representativa de los linfocitos B y T.
- Bajas concentraciones de endotoxinas (< 0,12 UE/ml).
Storage and Stability
Guardar entre 4 y 30 °C
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Analysis Note
Para ver el certificado de análisis de este producto, visite www.cytiva.com.
Legal Information
Ficoll is a registered trademark of Cytiva
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
Los clientes también vieron
International journal of radiation oncology, biology, physics, 88(3), 671-676 (2014-01-15)
Curative radiation therapy (RT)-induced toxicity poses strong limitations for efficient RT and worsens the quality of life. The parameter that explains when and to what extent normal tissue toxicity in RT evolves would be of clinical relevance because of its
iScience, 23(2), 100827-100827 (2020-02-15)
Pseudomonas aeruginosa biofilms represent a major threat to health care. Rugose small colony variants (RSCV) of P. aeruginosa, isolated from chronic infections, display hyperbiofilm phenotype. RSCV biofilms are highly resistant to antibiotics and host defenses. This work shows that RSCV
mSphere, 4(3) (2019-06-07)
Mycobacterium tuberculosis (Mtb), the causative agent of tuberculosis, is one of the most successful human pathogens. One reason for its success is that Mtb can reside within host macrophages, a cell type that normally functions to phagocytose and destroy infectious