1.15363
Milk Powder for Biotechnology and Microbiology
Prime, for Biotechnology and Microbiology
Sinónimos:
Skim milk powder, Dry skim milk, non-fat milk solids, skimmed milk powder,
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Skim milk powder, suitable for microbiology
origen biológico
bovine milk
Nivel de calidad
Formulario
solid
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
envase
pkg of 500 g
pH
6-8 (20 °C, 20 g/L in H2O)
solubilidad
700 g/L
densidad aparente
500 kg/m3
aplicaciones
microbiology
pathogen testing
temp. de almacenamiento
15-25°C
Descripción general
Aplicación
Ligadura / enlace
Nota de análisis
Lactose (enzymatically): 40 - 52 %
pH-value (1 %; water): 6 - 7
Fats: ≤ 1.5 %
Free acid (as lactic acid): ≤ 2 %
Ash (800 °C): ≤ 10 %
Water (according to Karl Fischer): ≤ 5.0 %
Suitability for microbiology: passes test
Microbiological test: passes test
Identity (NIR): passes test
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable