R5503
Ribonucleasa A from bovine pancreas
Type I-AS, 50-100 Kunitz units/mg protein
Sinónimos:
ARNasa, ARNasa A, Ribonucleasa pancreática, Ribonucleato 3′-pirimidinooligonucleotidohidrolasa
About This Item
Productos recomendados
biological source
bovine pancreas
Quality Level
type
Type I-AS
form
lyophilized powder
specific activity
50-100 Kunitz units/mg protein
mol wt
~13,700
technique(s)
cell based assay: suitable
impurities
salt, essentially free
suitability
suitable for mRNA or total RNA extracted from cells and tissues
application(s)
diagnostic assay manufacturing
foreign activity
protease, essentially free
storage temp.
−20°C
InChI
1S/C9H14N4O3/c10-2-1-8(14)13-7(9(15)16)3-6-4-11-5-12-6/h4-5,7H,1-3,10H2,(H,11,12)(H,13,14)(H,15,16)
InChI key
CQOVPNPJLQNMDC-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
General description
Application
- La ribonucleasa A se utiliza para eliminar el ARN de las preparaciones de ADN plasmídico y ADN genómico, y de las muestras de proteínas.
- La ARNasa se utiliza también en el análisis de la secuencia del ARN y en los análisis de protección.
- La RNasa A se ha utilizado como herramienta para el diseño de medicamentos asistido por ordenador.
- La ARNasa A contribuye al análisis de las secuencias de ARN.
- La ARNasa A hidroliza el ARN contenido en las muestras proteicas.
- La ARNasa A apoya la purificación del ADN.
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
Preparation Note
Analysis Note
Application
inhibitor
signalword
Danger
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Los clientes también vieron
Protocolos
This procedure may be used for determination of Ribonuclease A (RNase A) activity.
Chromatograms
application for HPLCNuestro equipo de científicos tiene experiencia en todas las áreas de investigación: Ciencias de la vida, Ciencia de los materiales, Síntesis química, Cromatografía, Analítica y muchas otras.