RNASEA-RO
Roche
RNasa A
from bovine pancreas
Sinónimos:
arnasa
Seleccione un Tamaño
US$ 50,70
Fecha estimada de envío07 de marzo de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 50,70
Fecha estimada de envío07 de marzo de 2025
Productos recomendados
biological source
bovine pancreas
Quality Level
form
dry powder
specific activity
50 U/mg (+25°C, RNA as substrate)
mol wt
Mr = 13,700
packaging
pkg of 100 mg (10109169001)
pkg of 25 mg (10109142001)
manufacturer/tradename
Roche
parameter
65 °C optimum reaction temp.
technique(s)
flow cytometry: suitable
optimum pH
7.0-7.5
storage temp.
2-8°C
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Unit Definition
Reconstitution
Other Notes
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?